Få mere at vide
SCAT Quick-Lock-stik
Artikelnummer. 17312860 Shop alle SCAT Europe produkter
Type:
Quick-Lock Connector (m) til 1 kapillarrør
Quick-Lock-stik (f)
Quick-Lock-stik (m) til 1 sikkerhedshætte
Quick-Lock-stiksæt I
Quick-Lock-stiksæt II
Artikelnummer. 17312860
Brand: SCAT 360183
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Quick-Lock Connectors giver nem og sikker tilslutning af kapillarrør og SCAT Sikkerhedshætter. Tilslut og afbryd med et klik - uden dryp eller luftbobler. Ventilen lukker automatisk, når den frakobles. Medfølgende PFA-fittings gør det muligt at tilslutte alle almindelige slangediametre.
Quick-Lock Connector-sættene er velegnede til at forbinde 2 kapillærer (sæt 1) eller en kapillær og en SCAT Sikkerhedshætte (sæt 2).
  • Fremstillet af kemisk resistent glasfyldt polypropylen, PEEK™ materialer
  • Lækagebeskyttelse takket være integrerede afspærringsventiler
  • Lukket system til drypfri frakobling med meget lav luftindfangning
  • Minimerer forurening og ingen grund til at rense luftbobler fra systemet
  • Velegnet til kapillærer med en ydre diameter på 1,6 (1/16 in.) / 2,3 /3,2 (1/8 tommer) mm
  • Brugervenligt, ergonomisk design, muliggør sikker forbindelse
  • Op til vakuum 15 psi, 1,0 bar trykmodstand
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kapillærer, rør og sikkerhedshætter
Inkluderer 360180 Quick-Lock Connector (m), 360179 Quick-Lock Connector (f)
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Quick-Lock-stiksæt I