Få mere at vide
Brady™ Hurtigoplader US til M410 Labelprinter
Beskrivelse
- Pakken inkluderer kun hurtigopladeren (printer og batteri sælges separat)
- Med en hurtigoplader ved hånden kan du være sikker på, at dit batteri er klar til brug, når du har mest brug for det
- Tilsluttes direkte til batteriet og oplader batteriet fra en stikkontakt i stedet for inde fra printeren
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Oplader |
| Til brug med (udstyr) | BMP41 etiketprinter, Brady M410 etiketprinter, BMP61 mærkningssystem |
| Bredde (metrisk) | 114.30 mm |
| Højde (engelsk) | 2,75 tommer |
| Højde (metrisk) | 69.85 mm |
| Oversigt | Hurtigoplader USA til etiketprinter |
| Inkluderer | En hurtig oplader til en M410 printer |
| Til brug med (applikation) | Aktivsporing, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, anlægsidentifikation, fødevare- og drikkevaremærkning, generel identifikation, sundheds- og hospitalsmærkning, inventar- og inspektionsmærkning, laboratoriemærkning, lean- og 5S-mærkning, Wiree-hus-mærkning, identifikation af sikkerhedsmærker, |
| Mængde | 1 stk. |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Vis mere |