Få mere at vide
Quetiapine Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quetiapine Sulfoxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)28(26)20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2 |
| Formel vægt | 399.1617 |
| Procent renhed | >95% |