missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quetiapine Impurity-N, TRC

Artikelnummer. 17982505
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982505 100 mg
17974465 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17982505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ510015100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1800291-86-4
Molekylær formel C29 H41 N5 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 539.73
Synonym 2-[2-[4-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, Quetiapine Fumarate Imp. N (EP)
IUPAC navn 2-[2-[4-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol
SMIL OCCOCCN1CCN(CCOCCN2CCN(CC2)C3=Nc4ccccc4Sc5ccccc35)CC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[2-[4-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C29H41N5O3S/c35-20-24-37-23-19-32-11-9-31(10-12-32)17-21-36-22-18-33-13-15-34(16-14-33)29-25-5-1-3-7-27(25)38-28-8-4-2-6-26(28)30-29/h1-8,35H,9-24H2
Formel vægt 539.293
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.