Få mere at vide
Quetiapinhydroxy urenhed dihydrochlorid salt, TRC
Artikelnummer. 30135585
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30135585 25 mg -
30133762 50 mg -
30009072 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ51001025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329218-14-6
Molekylær formel C19 H21 N3 O S . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 412.38
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, dihydrochloride (9CI), 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride, Quetiapine Hydroxy Impurity Dihydrochloride Salt
IUPAC navn 2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethanol; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3OS.2ClH/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19;;/h1-8,23H,9-14H2;2*1H
Formel vægt 411.0939