Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Quetiapine hemifumarate
Beskrivelse
Atypical antipsychotic. Displays antagonist activity at serotonin (5-HT2) and dopamine (D2) receptors (IC50 values are 148 and 329 nM respectively). Lacks affinity at either D1 or muscarinic receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quetiapine hemifumarate |
| CAS | 111974-72-2 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C29H33N3O10S |
| Formel vægt | 441.54 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 615.65 |