Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Quetiapin hemifumarat
Artikelnummer. 15812484 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15812484 5 g 5g
15822484 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15812484 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462400050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111974-72-2
Molekylær formel C29H33N3O10S
Molekylvægt (g/mol) 615.65
MDL nummer MFCD03423782
InChI nøgle JLWSQVHJLLYDPX-LVEZLNDCSA-N
IUPAC navn bis((2E)-but-2-endisyre); 2-[2-(4-{2-thia-9-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-10-yl}piperazin-1-yl)ethoxy]ethan-1-ol
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C1=NC2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quetiapine hemifumarate
Smeltepunkt 172.0°C to 176.0°C
Farve Klar farveløs til lysegul
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dimethylformamide, slightly soluble in methanol,very slightly soluble, in ether, insoluble in ether and acetonitrile
Formel vægt 441.54