missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quetiapine Fumarate, TRC

Artikelnummer. 30409804
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409804 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409804 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ5100501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Quetiapine fumarate [1:1]
CAS 773058-82-5
Molekylær formel C25H29N3O6S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H25N3O2S.C4H4O4/c25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
SMIL C1CN(CCN1CCOCCO)C2=NC3=CC=CC=C3SC4=CC=CC=C42.C(=C/C(=O)O)\C(=O)O
IUPAC navn 2-(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethan-1-ol fumarate
Molekylvægt (g/mol) 499.6
Formel vægt 499.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.