Få mere at vide
Quetiapine Fumarate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463373
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463373 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463373 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1130.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quetiapine fumarate
CAS 111974-72-2
Analyt- eller komponentnavne Quetiapine fumarate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C21 H25 N3 O2 S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Quetiapine Fumarate, Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2E)-2-butenedioate (2:1), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9CI), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, ethanol deriv., ICI 204636, Quetiapine fumarate, Quetiapine hemifumarate, Seroquel, ZD 5077, ZM 204636
InChI formel InChI=1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Løsningstype Single Solution
SMIL OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethanol;(E)-but-2-enedioic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 883.09
Mængde 1 ml
Formel vægt 882.3445 g/mol