missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quetiapine Dimer Impurity, TRC

Artikelnummer. 30427896
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427896 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427896 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ50996010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Quetiapine Dimer Impurity
CAS 945668-94-0
Molekylær formel C30 H24 N4 S2
Mængde 10 mg
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine','11,11'-(1,4-piperazinediyl)bis-, 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis[dibenzo[b,f][1,4]thiazepine], Quetiapine Fumarate Imp. D (EP), Quetiapine dimer impurity, Bis(dibenzothiazepinyl) piperazine, 1,4-Bis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazine
InChI formel InChI=1S/C30H24N4S2/c1-5-13-25-21(9-1)29(31-23-11-3-7-15-27(23)35-25)33-17-19-34(20-18-33)30-22-10-2-6-14-26(22)36-28-16-8-4-12-24(28)32-30/h1-16H,17-20H2
SMIL C1CN(CCN1C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)C5=Nc6ccccc6Sc7ccccc57
IUPAC navn 6-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzothiazepine
Molekylvægt (g/mol) 504.67
Formel vægt 504.1442
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.