missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Quetiapine-d4 Fumarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quetiapine-d4 Fumarate |
| CAS | 1331636-50-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 D4 H21 N3 O2 S . C4 H4 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol-d4 (2E)-2-Butenedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N3O2S.C4H4O4/c25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/i13D2,15D2; |
| SMIL | C(=CC(O)=O)C(O)=O.C(C(OCCO)([2H])[2H])(N1CCN(C=2C=3C(SC=4C(N2)=CC=CC4)=CC=CC3)CC1)([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)-1,1,2,2-tetradeuterio-ethoxy]ethanol;but-2-enedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 503.60391 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?