Få mere at vide
Quetiapine-d4 fumarate, MedChemExpress
Beskrivelse
Quetiapine D4 fumarate is the deuterium labeled Quetiapine fumarate. Quetiapine fumarate is a 5-HT receptors agonist and a dopamine receptor antagonist. Antidepressant and anxiolytic effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quetiapine-d4 fumarate |
| CAS | 1287376-15-1 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylær formel | C25H25D4N3O6S |
| Farve | White |
| SMIL | OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OCCN(CC1)CCN1C2=NC(C=CC=C3)=C3SC4=C2C=CC=C4.O=C(O)/C=C/C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 503.6 |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 503.6 |
| Vis mere |