Få mere at vide
Quetiapinkarboxylat-urenhed, TRC
Artikelnummer. 30418663
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418663 25 mg
30413411 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30418663 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ50998025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1011758-00-1
Molekylær formel C22 H25 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 427.52
Synonym 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxylate
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-carboxylat
SMIL OCCOCCOC(=O)N1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxylate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25N3O4S/c26-13-14-28-15-16-29-22(27)25-11-9-24(10-12-25)21-17-5-1-3-7-19(17)30-20-8-4-2-6-18(20)23-21/h1-8,26H,9-16H2
Formel vægt 427.1566