missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quercitrin, TRC

Artikelnummer. 30137973
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137973 50 mg
30012213 10 mg
30004951 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ50952050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 522-12-3
Molekylær formel C21 H20 O11
Molekylvægt (g/mol) 448.38
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-, Quercitrin (7CI,8CI), 3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 3-α-L-rhamnoside, 3-O-α-L-Rhamnopyranosylquercetin, 5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone 3-O-α-L-rhamnoside, C.I. 75720, NSC 9221, Quercetin 3-O-rhamnoside, Quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside, Quercetin 3-O-α-L-rhamnoside, Quercetin 3-O-α-rhamnopyranoside, Quercetin 3-O-α-rhamnoside, Quercetin 3-rhamnoside, Quercetin 3-α-L-rhamnoside, Quercetin 3-α-rhamnoside, Quercetin rhamnoside, Quercimelin, Quercitroside, WA 17779
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale Quercitrin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O11/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8/h2-7,15,17-18,21-26,28-29H,1H3/t7-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
Formel vægt 448.1006
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.