Få mere at vide
Quercetin, MedChemExpress
Beskrivelse
Quercetin, a natural flavonoid, is a stimulator of recombinant SIRT1 and also a PI3K inhibitor with IC50 of 2.4 μM, 3.0 μM and 5.4 μM for PI3K γ, PI3K δ and PI3K β, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quercetin |
| CAS | 117-39-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H10O7 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.86 mM) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (55.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.24 |
| Formel vægt | 302.24 |
| Vis mere |