Få mere at vide
Quercetinhydrat, TRC
Artikelnummer. 30133416
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133416 5 g
30004564 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ5097035G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 849061-97-8
Molekylær formel C15H10O7 • x(H2O)
Molekylvægt (g/mol) 302.241802
Synonym 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Hydrate, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-benzopyran-4-one Hydrate, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone Hydrate, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one Hydrate, 3'-Hydroxykaempferol Hydrate, C.I. 75670 Hydrate, Corvitin Hydrate, Cyanidelonon 1522 Hydrate, Korvitin Hydrate, LDN 0052529 Hydrate, Lipoflavon Hydrate, Meletin Hydrate, NSC 57655 Hydrate, NSC 9219 Hydrate, Quercetin Hydrate, Quercetine Hydrate, Quercetol Hydrate, Quertin Hydrate, Quertine Hydrate, Sophoretin Hydrate, Xanthaurine Hydrate, 3,4',5,5',7-Pentahydroxy-flavone Hydrate
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one; Hydrate
SMIL O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quercetin Hydrate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
Formel vægt 320.0532