Få mere at vide
Quercetinhydrat, 95%
Artikelnummer. 10614862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10614862 100 g Glasflaske 100g
10484375 10 g Glasflaske 10g
10604862 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10614862 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174071000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 849061-97-8 | C15H10O7 | 302,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 849061-97-8
Molekylær formel C15H10O7
Molekylvægt (g/mol) 302.24
MDL nummer MFCD03847906
InChI nøgle REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym quercetin hydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, quercetinhydrate, quercetine sophoretin /, regid_for_cid_747934, regid_for_cid_16212154, 3,3;,4;,5,7-pentahydroxyflavon, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxychromen-4-one, hydrate
PubChem CID 16212154
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-on;hydrat
SMIL OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quercetin hydrate
Smeltepunkt >300 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 18, 242
Merck Index 14, 8034
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, pyridin, gletstidsiksyre
Formel vægt 302.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quercetin hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge