Få mere at vide
STEMCELL Technologies Quercetin (Hydrate)
Artikelnummer. 17170292
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17170292 5 g 5g
17180292 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17170292 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 73932
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
mTOR, PI3K/AKT, NF-kB, and tyrosine kinase pathway inhibitor; Inhibits PI3K and SRC kinases
  • Quercetin inhibits phosphoinositide 3-kinase isoforms (beta: IC50 = 5.4 μM; gamma: IC50 = 2.4 μM; delta: IC50 = 3.0 μM) and SRC kinases but only shows slight inhibitory activity against serine/threonine kinases ERK1/2 and p38 alpha, as well as protein kinase C (Navarro-Nunez et al.)
  • Stimulates glycolytic metabolism and promotes reprogramming of somatic cells (Zhang et al.)
  • Enhances reprogramming of human primary somatic cells to induced pluripotent stem cells (Zhu et al.)
  • Induces hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) and inhibits cell proliferation (Triantafyllou et al.)
  • Promotes apoptosis of glioblastoma cells when used together with temozolomide (Sang et al.)
  • Reduces tumorigenicity of pancreatic cancer cells (Fan et al.)
Tekniske data
CAS 849061-97-8
Mængde 5 g
Molekylær formel C15H10O7 · XH2O
Renhed ≥95%