Få mere at vide
Quercetin dihydrat, 99,85 %, For HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11424281 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11424281 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424281 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215200310
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 6151-25-3
Molekylær formel C15H14O9
Molekylvægt (g/mol) 338.27
MDL nummer MFCD00149487
InChI nøgle GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
PubChem CID 5284452
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one dihydrate
SMIL O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quercetin dihydrate
Navn note Molekylærbiologi
Farve Grøn-Gul
Mængde 10 g
Formel vægt 338.26
Procent renhed 0.9985
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quercetin Dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone dihydrate