Få mere at vide
Quercetin-dihydrat, 97 %
Artikelnummer. 11492468
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492468 25 g 25g
11402478 100 g 100g
11412478 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11492468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15807.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.54 DKK
    359.65 DKK / 25g
    Spare 75.89 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6151-25-3 | C15H14O9 | 338,27 g/mol
Quercetin dihydrat brugt som en inhibitor af proteintyrosinkinase, mitokondriel ATPase og phosphodiesterasehæmmer. Det hæmmer PI3-kinase aktivitet og hæmmer lidt PIP kinase aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Quercetin-dihydrat anvendes som inhibitor af proteintyrosinkinase, mitokondriel ATPase og phosphodiesterasehæmmer. Det hæmmer PI3-kinase aktivitet og hæmmer lidt PIP kinase aktivitet.
Opløselighed Opløselig i DMSO (68 mg/ml ved 25 C
), eddikesyre (1 mg/ml), vandig °alkali (1 mg/ml), vand (<1 ved 25 C) og ethanol (°21 mg/ml ved 25 C).°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6151-25-3
Molekylær formel C15H14O9
Molekylvægt (g/mol) 338.27
MDL nummer MFCD00149487
InChI nøgle GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
PubChem CID 5284452
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-on;dihydrat
SMIL O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quercetin Dihydrate
Smeltepunkt 310 °C til 315 °C
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 317313
Merck Index 14,8034
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO (68 mg/ml ved 25 °C), eddikesyre (1 mg/ml), vandbaseret alkali (1 mg/ml), vand (<1 ved 25 °C) og ethanol (21 mg/ml ved 25 °C).
Formel vægt 338,28 (302,25 Vandfri)
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • quercetin dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one