Få mere at vide
Quercetin-d3 (Major), TRC
Artikelnummer. 30414148
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30414148 2.5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30414148 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ5095022.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quercetin 2',5',6'-d3
CAS 263711-79-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 2H3 H7 O7
Mængde 2.5 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one','2-(4,5-dihydroxyphenyl-2,3,6-d3)-3,5,7-trihydroxy- (9CI), [2',5',6'-D3]-Quercetin, Quercetin-d3, Quercetin-2',5',6'-D3, 2-(4,5-Dihydroxyphenyl-2,3,6-d3)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
InChI formel InChI=1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H/i1D,2D,3D
SMIL [2H]c1c([2H])c(C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2)c([2H])c(O)c1O
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihydroxyphenyl)chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 305.25
Formel vægt 305.0615
Procent renhed >95