Få mere at vide
Quercetin 7-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quercetin 7-O-beta-D-Glucuronide |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O13/c22-8-2-1-6(3-9(8)23)18-15(27)13(25)12-10(24)4-7(5-11(12)33-18)32-21-17(29)14(26)16(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14,16-17,19,21-24,26-29H,(H,30,31)/t14-,16-,17+,19-,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 478.0747 |