missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quercetin-3-O-Beta-D-glucose-7-O-Beta-D-gentiobioside, TRC

Artikelnummer. 30415487
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415487 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415487 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ5100485MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Quercetin-3-O-beta-D-glucose-7-O-beta-D-gentiobioside
CAS 60778-02-1
Molekylær formel C33H40O22
Mængde 5 mg
Synonym 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-[(6-O-beta-D-glucopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-3-(beta-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4H-1-Benzopyran-4-one, Isoquercitrin-7-O-gentiobioside
InChI formel InChI=1S/C33H40O22/c34-6-15-19(39)23(43)26(46)31(52-15)49-8-17-21(41)25(45)27(47)32(54-17)50-10-4-13(38)18-14(5-10)51-29(9-1-2-11(36)12(37)3-9)30(22(18)42)55-33-28(48)24(44)20(40)16(7-35)53-33/h1-5,15-17,19-21,23-28,31-41,43-48H,6-8H2/t15-,16-,17-,19-,20-,21-,23+,24+,25+,26-,27-,28-,31-,32-,33+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3cc(O)c4C(=O)C(=C(Oc4c3)c5ccc(O)c(O)c5)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 788.66
Formel vægt 788.2011
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.