Få mere at vide
Quercetin 3,4'-Diglucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quercetin-3,4'-Di-O-Glucoside |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30O17/c28-6-14-17(33)20(36)22(38)26(42-14)41-12-2-1-8(3-10(12)31)24-25(19(35)16-11(32)4-9(30)5-13(16)40-24)44-27-23(39)21(37)18(34)15(7-29)43-27/h1-5,14-15,17-18,20-23,26-34,36-39H,6-7H2/t14-,15-,17-,18-,20+,21+,22-,23-,26?,27?/m1/s1 |
| Formel vægt | 626.1483 |