Få mere at vide
Quercetin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quercetin |
| CAS | 117-39-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Quercetin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H10 O7 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-, Flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy- (7CI,8CI), Flavone, 3,4',5,5',7-pentahydroxy- (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3'-Hydroxykaempferol, C.I. 75670, Corvitin, Cyanidelonon 1522, Korvitin, LDN 0052529, Lipoflavon, Meletin, NSC 57655, NSC 9219, Quercetin, Quercetine, Quercetol, Quertin, Quertine, Sophoretin, Xanthaurine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H |
| SMIL | OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3 |
| Vis mere |