Få mere at vide
Thermo Scientific™ QuEChERS natriumsulfat i forseglede poser
Artikelnummer. 30216248 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Saltsammensætning:
1,5 g natriumsulfat
Artikelnummer. Saltsammensætning
30216248 1,5 g natriumsulfat
1 options
Artikelnummer. 30216248 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VDQ1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Forenkle din prøveforberedelse med Thermo Scientific™ QuEChERS natriumsulfat i forseglede poser. Ideelle til fugtfjernelse ved QuEChERS-ekstraktioner sikrer disse poser ensartede og pålidelige resultater. Bekvemt pakket for nem brug.
Thermo Scientific QuEChERS natriumsulfat i forseglede poser effektiviserer din prøveforberedelsesproces ved effektivt at fjerne fugt under QuEChERS-ekstraktioner. Hver pose er forudmålt for nøjagtighed og bekvemmelighed, hvilket sikrer ensartede resultater på tværs af prøverne. Disse poser er pakket i brugervenligt format og ideelle til højkapacitetslaboratorier.
  • Formålt natriumsulfat for nøjagtig fugtfjernelse
  • Forseglede poser sikrer produktets integritet og brugervenlighed
  • Ideelt til QuEChERS-ekstraktionsprotokoller
  • Konsistente og pålidelige resultater for prøveforberedelse
  • Bekvem pakning til højkapacitetsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Quechers
Sorbent Natriumsulfat
Type QuEChERS Prøveforberedelse
Volumen (metrisk) 50 ml
Metode QuEChERS-prøveforberedelse
Saltsammensætning 1,5 g natriumsulfat
Prøvestørrelse 1,5 g pr. prøve
Prøvetype Alle