Få mere at vide
Thermo Scientific™ QuEChERS originale 2003 metodeudvindingssæt
Artikelnummer. p-7222020 Shop alle Thermo Scientific produkter
Prøvestørrelse:
10 g prøve
Inkluderer:
Salte i poser
Salte i poser, 50 mL rør, keramiske homogenisatorer
Salte i poser, 50 ml rør
Artikelnummer. 17399822
Brand: Thermo Scientific™ S110ORIGCHKIT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS Original 2003 Metodeekstraktionssæt til at analysere frugter og grøntsager for pesticider, veterinærmedicinske rester og toksiner.
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS-ekstraktionssæt til at forberede komplekse prøvematricer såsom frugt og grøntsager til LC-MS- eller GC-MS-analyse for pesticidrester, veterinære lægemiddelrester og toksiner ved hjælp af den oprindelige 2003-metode. Vores QuEChERS-sæt (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) indeholder færdigpakkede, færdigvejede salte, sorbenter og buffere designet til at strømline din arbejdsgang, give fremragende gendannelser for en lang række analytter, minimere risikoen for fejl, spare tid og penge og levere højkvalitets, reproducerbare resultater.
Thermo Scientific™ QuEChERS originale metodeekstraktionssæt fra 2003 gør prøveforberedelse ligetil og effektiv. Med vores QuEChERS-sæt kan du trygt udføre ekstraktioner og analysere frugt- og grøntsagsprøver for pesticidrester og andre forurenende stoffer.
Tre forskellige ekstraktionssættyper er tilgængelige for at understøtte den originale 2003 QuEChERS-metode.
  • Ekstraktionssalte i poser, ingen rør– for 10 g eller 15 g prøver
  • Ekstraktionssalte i poser med 50 ml rør– for 10 g eller 15 g prøver
  • Ekstraktionssalte i poser med 50 ml rør og keramiske homogenisatorer– for 10 g eller 15 g prøver
Hvad er formålet med de kemikalier, der anvendes i den oprindelige 2003-metode?
  • Acetonitril: bruges til at udføre enkeltfaseekstraktion på en prøve
  • Vandfrit MgSO4: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget under væske-væske-fordelingstrin; fjerner resterende vand fra prøven under dispersiv fastfaseekstraktion (dSPE) trin
  • NaCl: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget under væske-væske-fordelingstrin; fjerner resterende vand fra prøven; reducerer polær interferens og forbedrer ekstraktion
  • PSA: primær sekundær amin, brugt til at fjerne polære matrixkomponenter, citron-co-ekstraktiver og frie fedtsyrer fra prøven under dispersiv fastfaseekstraktion (dSPE) trin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt QuEChERS originalt ekstraktionssæt til 10 g prøve; 4 g MgS04, 1 g NaCl i poser; 50 ml rør; Keramiske Homogenisatorer; 50/Pk.
Type QuEChERS Extraction Kit
Inkluderer Salte i poser, 50 mL rør, keramiske homogenisatorer
Metode QuEChERS prøveforberedelse til Original 2003 Method
Saltsammensætning 4 g MgS04, 1 g NaCl
Prøvestørrelse 10 g prøve
Prøvetype Alle
Rørstørrelse 50 ml Falcon