Få mere at vide
Thermo Scientific™ QuEChERS ekstraktionssæt med 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 300 mg C18, 100 mg Si, 4 mg GCB, færdigpakket i 15 ml rør
Artikelnummer. 30243676 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30243676 50 ml
1 options
Artikelnummer. 30243676 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S115CNKIT
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Udvind effektivt pesticider fra fødevareprøver med QuEChERS Extraction Kit. Dette sæt indeholder en præcis blanding af komponenter, der sikrer fødevaresikkerhed i overensstemmelse med Kinas farmakopæ 2025. Den leverer pålidelige, højkvalitetsresultater til analytisk testning.
QuEChERSExtraction Kit er designet til effektiv udvinding af pesticider fra fødevareprøver og sikrer overholdelse af Kinas farmakopés 2025-udgave. Dette sæt indeholder en præcis blanding af komponenter. Den tilbyder pålidelige, højkvalitetsresultater til analytisk testning, hvilket forbedrer fødevaresikkerhed og kvalitetssikringsprocesser.
  • Udvinder effektivt pesticider fra fødevareprøver.
  • Sikrer overholdelse af 2025 China Pharmacopeia.
  • Færdigpakket for bekvemmelighed og brugervenlighed.
  • Indeholder en præcis blanding af komponenter.
  • Leverer pålidelige, højkvalitetsresultater til analytisk testning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje SMART Digest
Sorbent Vandfri magnesiumsulfat, primær/sekundær amin, endekat C18, grafitiseret carbon black
Type QuEChERS Prøveforberedelse
Volumen (metrisk) 50 ml
Inkluderer Salte i forfyldte QuEChERS-rør
Mængde 50
Saltsammensætning 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 300 mg C18, 100 mg Si, 4 mg GCB
Prøvestørrelse 5 g prøve
Rørstørrelse 15 mL