Få mere at vide
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodeekstraktionssæt
Artikelnummer. p-7222024 Shop alle Thermo Scientific produkter
Inkluderer:
Salte i poser
Salte i poser, rør
Salte i poser, rør, keramiske homogenisatorer
Artikelnummer. 17369822
Brand: Thermo Scientific™ S110ENCHKIT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS-ekstraktionssæt til EN 15662-metoden til at analysere komplekse prøvematricer for rester, toksiner og andre kontaminanter.
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS Extraction Kits til at forberede komplekse prøvematricer såsom frugt og grøntsager til LC-MS- eller GC-MS-analyse af pesticidrester, veterinære lægemiddelrester og toksiner ved hjælp af EN 15662-metoden. Vores QuEChERS-sæt (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) indeholder færdigpakkede, færdigvejede salte, sorbenter og buffere designet til at strømline din arbejdsgang, give fremragende gendannelser for en lang række analytter, minimere risikoen for fejl, spare tid og penge og levere højkvalitets, reproducerbare resultater.
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodeekstraktionssæt gør prøveforberedelsen ligetil og effektiv, så du trygt kan udføre ekstraktioner og analysere frugt- og grøntsagsprøver for pesticidrester og andre forurenende stoffer.
Tre forskellige ekstraktionssætformater er tilgængelige for 10 g prøver.
  • Ekstraktionssalte i poser, ingen rør
  • Ekstraktionssalte i poser med 50 ml rør
  • Ekstraktionssalte i poser med 50 ml rør og keramiske homogenisatorer
Hvad er formålet med de kemikalier, der anvendes i EN 15662-metoden?
  • Acetonitril: bruges til at udføre enkeltfaseekstraktion på en prøve
  • Vandfrit MgSO4: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget; fjerner resterende vand fra prøven
  • NaCl: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget; fjerner resterende vand fra prøven
  • Trinatriumcitrat: Buffer prøven for at stabilisere pH
  • Dinatriumcitrat-sesquihydrat: puffer prøven for at stabilisere pH
  • PSA: primær sekundær amin, brugt til at fjerne polære matrixkomponenter, citronsyre-co-ekstraktiver og frie fedtsyrer fra prøven
  • C18: fjerner fedtstoffer, steroler og andre ikke-polære interferenser fra prøven
  • GCB: (grafitiseret kønrøg) fjerner pigment (anbefales ikke til brug med plane pesticider)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt QuEChERS EN 15662 Metodeekstraktionssæt til 10 g prøve; 4 g MgSO4, 1 g NaCl, 0,5 g Na-citrat-sesquihydrat, 1 g Na-citrat i poser; Keramiske Homogenisatorer; tomme 50 ml rør; 50/Pk.
Type QuEChERS Extraction Kit
Inkluderer Salte i poser, rør, keramiske homogenisatorer
Metode QuEChERS prøveforberedelse til EN 15662 metode
Saltsammensætning 4 g MgSO4, 1 g NaCl, 0,5 g Na-Citrat Sesquihydrat, 1 g Na-Citrat
Prøvestørrelse 10 g prøve
Rørstørrelse 50 ml Falcon