Få mere at vide
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodeoprydningssæt
Artikelnummer. p-7222022 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Prøvetype:
Frugt og Grøntsager med Fedt og Voks
Generelt Frugt og Grønt
Meget pigmenterede frugter og grøntsager
Pigmenterede frugter og grøntsager
Rørstørrelse:
2 ml
15 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvetype Rørstørrelse
17309842 Frugt og Grøntsager med Fedt og Voks 15 ml
17379842 Meget pigmenterede frugter og grøntsager 15 ml
17339852 Pigmenterede frugter og grøntsager 15 ml
17379852 Frugt og Grøntsager med Fedt og Voks 2 ml
17399852 Generelt Frugt og Grønt 2 ml
17309862 Meget pigmenterede frugter og grøntsager 2 ml
17339862 Pigmenterede frugter og grøntsager 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17309842 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S215FWENKIT
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodeoprydningssæt til at analysere komplekse prøvematricer for rester, toksiner og andre forurenende stoffer.
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kits til at forberede komplekse prøvematricer såsom frugt og grøntsager til LC-MS- eller GC-MS-analyse af pesticidrester, veterinære lægemiddelrester og toksiner ved hjælp af EN 15662-metoden. Vores QuEChERS-sæt (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) indeholder færdigpakkede, færdigvejede salte, sorbenter og buffere designet til at strømline din arbejdsgang, give fremragende gendannelser for en lang række analytter, minimere risikoen for fejl, spare tid og penge og levere højkvalitets, reproducerbare resultater.
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodeoprydningssæt gør prøveforberedelsen ligetil og effektiv, så du trygt kan udføre ekstraktioner og analysere frugt- og grøntsagsprøver for pesticidrester og andre forurenende stoffer.
Oprydningssæt er tilgængelige i forudfyldte 2 mL og 15 mL rørformater til følgende matricer: almindelige frugter og grøntsager, pigmenterede frugter og grøntsager, højt pigmenterede frugter og grøntsager og frugter og grøntsager indeholdende fedt og voks.
Hvad er formålet med de kemikalier, der anvendes i EN 15662-metoden?
  • Acetonitril: bruges til at udføre enkeltfaseekstraktion på en prøve
  • Vandfrit MgSO4: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget; fjerner resterende vand fra prøven
  • NaCl: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget; fjerner resterende vand fra prøven
  • Trinatriumcitrat: Buffer prøven for at stabilisere pH
  • Dinatriumcitrat-sesquihydrat: puffer prøven for at stabilisere pH
  • PSA: primær sekundær amin, brugt til at fjerne polære matrixkomponenter, citronsyre-co-ekstraktiver og frie fedtsyrer fra prøven
  • C18: fjerner fedtstoffer, steroler og andre ikke-polære interferenser fra prøven
  • GCB: (grafitiseret kønrøg) fjerner pigment (anbefales ikke til brug med plane pesticider)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt QuEChERS EN 15662 Metodeoprydningssæt; 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 forudfyldt i 15 ml rør; 50/Pk.
Inkluderer Salte i forfyldte rør
Metode QuEChERS prøveforberedelse til EN 15662 metode
Saltsammensætning 900 mg MgS04, 150 mg PSA, 150 mg C18
Prøvetype Frugt og Grøntsager med Fedt og Voks
Rørstørrelse 15 ml