Få mere at vide
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodeoprydningssæt
Artikelnummer. 17309862 Shop alle Thermo Scientific produkter
Prøvetype:
Frugt og Grøntsager med Fedt og Voks
Generelt Frugt og Grønt
Meget pigmenterede frugter og grøntsager
Pigmenterede frugter og grøntsager
Rørstørrelse:
2 ml
15 ml
Artikelnummer. 17309862
Brand: Thermo Scientific™ S22HPENKIT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodeoprydningssæt til at analysere komplekse prøvematricer for rester, toksiner og andre forurenende stoffer.
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kits til at forberede komplekse prøvematricer såsom frugt og grøntsager til LC-MS- eller GC-MS-analyse af pesticidrester, veterinære lægemiddelrester og toksiner ved hjælp af EN 15662-metoden. Vores QuEChERS-sæt (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) indeholder færdigpakkede, færdigvejede salte, sorbenter og buffere designet til at strømline din arbejdsgang, give fremragende gendannelser for en lang række analytter, minimere risikoen for fejl, spare tid og penge og levere højkvalitets, reproducerbare resultater.
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodeoprydningssæt gør prøveforberedelsen ligetil og effektiv, så du trygt kan udføre ekstraktioner og analysere frugt- og grøntsagsprøver for pesticidrester og andre forurenende stoffer.
Oprydningssæt er tilgængelige i forudfyldte 2 mL og 15 mL rørformater til følgende matricer: almindelige frugter og grøntsager, pigmenterede frugter og grøntsager, højt pigmenterede frugter og grøntsager og frugter og grøntsager indeholdende fedt og voks.
Hvad er formålet med de kemikalier, der anvendes i EN 15662-metoden?
  • Acetonitril: bruges til at udføre enkeltfaseekstraktion på en prøve
  • Vandfrit MgSO4: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget; fjerner resterende vand fra prøven
  • NaCl: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget; fjerner resterende vand fra prøven
  • Trinatriumcitrat: Buffer prøven for at stabilisere pH
  • Dinatriumcitrat-sesquihydrat: puffer prøven for at stabilisere pH
  • PSA: primær sekundær amin, brugt til at fjerne polære matrixkomponenter, citronsyre-co-ekstraktiver og frie fedtsyrer fra prøven
  • C18: fjerner fedtstoffer, steroler og andre ikke-polære interferenser fra prøven
  • GCB: (grafitiseret kønrøg) fjerner pigment (anbefales ikke til brug med plane pesticider)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt QuEChERS EN 15662 Metodeoprydningssæt; 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB forudfyldt i 2 ml rør; 100/pk.
Type QuECchERS oprydningssæt
Inkluderer Salte i forfyldte rør
Metode QuEChERS prøveforberedelse til EN 15662 metode
Saltsammensætning 150 mg MgS04, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB
Prøvetype Meget pigmenterede frugter og grøntsager
Rørstørrelse 2 ml