Få mere at vide
Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeekstraktionssæt
Artikelnummer. 17349832 Shop alle Thermo Scientific produkter
Inkluderer:
Salte i poser
Salte i poser, rør
Salte i poser, rør, keramiske homogenisatorer
Artikelnummer. 17349832
Brand: Thermo Scientific™ S115AOACKIT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeekstraktionssæt til at forberede komplekse prøver til LC-MS- eller GC-MS-analyse af rester, toksiner og andre kontaminanter.
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS Extraction Kits til at forberede komplekse prøvematricer såsom frugt og grøntsager til LC-MS- eller GC-MS-analyse af pesticidrester, veterinære lægemiddelrester og toksiner ved hjælp af AOAC 2007.01 Metode. Vores QuEChERS-sæt (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) indeholder færdigpakkede, færdigvejede salte, sorbenter og buffere designet til at strømline din arbejdsgang, give fremragende gendannelser for en lang række analytter, minimere risikoen for fejl, spare tid og penge og levere højkvalitets, reproducerbare resultater.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeekstraktionssæt
Ekstraher analytter af interesse fra en homogeniseret prøve ved hjælp af ekstraktionssalte. Brug disse sæt med 10 g eller 15 g prøver. Vælg mellem:
  • Ekstraktionssalte i poser, ingen rør
  • Ekstraktionssalte i poser med 50 ml rør
  • Ekstraktionssalte i poser med 50 ml rør og keramiske homogenisatorer
Kemikalier, der anvendes i AOAC 2007.01 Metode
  • Acetonitril: bruges til at udføre enkeltfaseekstraktion på en prøve
  • Vandfrit MgSO4: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget under væske-væske-fordeling; fjerner resterende vand fra prøven under dSPE
  • NaOAc: buffer prøven for at stabilisere pH
  • PSA: primær sekundær amin, der bruges til at fjerne polære matrixkomponenter, citron-co-ekstraktiver og frie fedtsyrer fra prøven under dispersiv fastfaseekstraktion
  • C18: fjerner fedtstoffer, steroler og andre ikke-polære interferenser fra prøven
  • GCB: grafitiseret kønrøg, fjerner pigment (anbefales ikke til brug med plane pesticider)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt QUECHERS AOAC Ekstraktionssæt til 15 g prøve; 6 g vandfrit MgS04, 1,5 g NaOAc i poser; tomme 50 ml rør; 50/Pk.
Type QuEChERS Extraction Kit
Inkluderer Salte i poser, rør
Metode QuEChERS prøveforberedelse til AOAC 2007.01 Metode
Saltsammensætning 6 g vandfrit MgS04, 1,5 g NaOAc
Prøvestørrelse 15 g prøve
Rørstørrelse 50 ml Falcon