Få mere at vide
Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeekstraktionssæt
Artikelnummer. 17339832 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
Salte i poser
Salte i poser, rør
Salte i poser, rør, keramiske homogenisatorer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17339832 Salte i poser, rør, keramiske homogenisatorer
17349832 Salte i poser, rør
17359832 Salte i poser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17339832 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S115AOACCHKIT
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeekstraktionssæt til at forberede komplekse prøver til LC-MS- eller GC-MS-analyse af rester, toksiner og andre kontaminanter.
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS Extraction Kits til at forberede komplekse prøvematricer såsom frugt og grøntsager til LC-MS- eller GC-MS-analyse af pesticidrester, veterinære lægemiddelrester og toksiner ved hjælp af AOAC 2007.01 Metode. Vores QuEChERS-sæt (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) indeholder færdigpakkede, færdigvejede salte, sorbenter og buffere designet til at strømline din arbejdsgang, give fremragende gendannelser for en lang række analytter, minimere risikoen for fejl, spare tid og penge og levere højkvalitets, reproducerbare resultater.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeekstraktionssæt
Ekstraher analytter af interesse fra en homogeniseret prøve ved hjælp af ekstraktionssalte. Brug disse sæt med 10 g eller 15 g prøver. Vælg mellem:
  • Ekstraktionssalte i poser, ingen rør
  • Ekstraktionssalte i poser med 50 ml rør
  • Ekstraktionssalte i poser med 50 ml rør og keramiske homogenisatorer
Kemikalier, der anvendes i AOAC 2007.01 Metode
  • Acetonitril: bruges til at udføre enkeltfaseekstraktion på en prøve
  • Vandfrit MgSO4: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget under væske-væske-fordeling; fjerner resterende vand fra prøven under dSPE
  • NaOAc: buffer prøven for at stabilisere pH
  • PSA: primær sekundær amin, der bruges til at fjerne polære matrixkomponenter, citron-co-ekstraktiver og frie fedtsyrer fra prøven under dispersiv fastfaseekstraktion
  • C18: fjerner fedtstoffer, steroler og andre ikke-polære interferenser fra prøven
  • GCB: grafitiseret kønrøg, fjerner pigment (anbefales ikke til brug med plane pesticider)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt QUECHERS AOAC Ekstraktionssæt til 15 g prøve; 6 g MgS04, 1,5 g NaOAc i poser; Keramiske Homogenisatorer; tomme 50 ml rør; 50/Pk.
Type QuEChERS Extraction Kit
Inkluderer Salte i poser, rør, keramiske homogenisatorer
Metode QuEChERS prøveforberedelse til AOAC 2007.01 Metode
Saltsammensætning 6 g MgS04, 1,5 g NaOAc
Prøvestørrelse 15 g prøve
Rørstørrelse 50 ml Falcon