Få mere at vide
Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeoprydningssæt
Artikelnummer. p-7222021 Shop alle Thermo Scientific produkter
Prøvetype:
Alle fødevaretyper
Andre fødevarer
Frugt og Grøntsager med Fedt og Voks
Generelt Frugt og Grønt
Pigmenterede frugter og grøntsager
Pigmenterede frugter og grøntsager med fedt
Rørstørrelse:
2 mL
15 mL
Artikelnummer. 17369832
Brand: Thermo Scientific™ S215ALLAOACKIT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeoprydningssæt til at forberede komplekse prøver til LC-MS- eller GC-MS-analyse af rester, toksiner og andre kontaminanter.
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kits til at forberede komplekse prøvematricer såsom frugt og grøntsager til LC-MS- eller GC-MS-analyse af pesticidrester, veterinære lægemiddelrester og toksiner ved hjælp af AOAC 2007.01 Metode. Vores QuEChERS-sæt (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) indeholder færdigpakkede, færdigvejede salte, sorbenter og buffere designet til at strømline din arbejdsgang, give fremragende gendannelser for en lang række analytter, minimere risikoen for fejl, spare tid og penge og levere højkvalitets, reproducerbare resultater.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeoprydningssæt
Disse sæt anvender dispersiv fastfaseekstraktion (dSPE) til at oprense supernatanter opnået under ekstraktion. Oprydningssæt er tilgængelige i forudfyldte 2 mL og 15 mL rørformater til følgende matricer: almindelige frugter og grøntsager, pigmenterede frugter og grøntsager, frugter og grøntsager indeholdende fedt og voks samt alle andre fødevaretyper.
Kemikalier, der anvendes i AOAC 2007.01 Metode
  • Acetonitril: bruges til at udføre enkeltfaseekstraktion på en prøve
  • Vandfrit MgSO4: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget under væske-væske-fordeling; fjerner resterende vand fra prøven under dSPE
  • NaOAc: buffer prøven for at stabilisere pH
  • PSA: primær sekundær amin, brugt til at fjerne polære matrixkomponenter, citron-co-ekstraktiver og frie fedtsyrer fra prøven under dispersiv fastfaseekstraktion
  • C18: fjerner fedtstoffer, steroler og andre ikke-polære interferenser fra prøven
  • GCB: grafitiseret kønrøg, fjerner pigment (anbefales ikke til brug med plane pesticider)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt QUECHERS AOAC Oprydningssæt; 400 mg PSA, 400 mg C18, 45 mg GCB, 1200 mg vandfrit MgSO4 forudfyldt i 15 ml rør; 50/Pk.
Type QuECchERS oprydningssæt
Inkluderer Salte i forfyldte rør
Metode QuEChERS prøveforberedelse til AOAC 2007.01 Metode
Saltsammensætning 400 mg PSA, 400 mg C18,45 mg GCB, 1200 mg vandfrit MgSO4
Prøvetype Alle fødevaretyper
Rørstørrelse 15 mL