Få mere at vide
Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeoprydningssæt
Artikelnummer. 17389852 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Prøvetype:
Alle fødevaretyper
Andre fødevarer
Frugt og Grøntsager med Fedt og Voks
Generelt Frugt og Grønt
Pigmenterede frugter og grøntsager
Pigmenterede frugter og grøntsager med fedt
Rørstørrelse:
2 ml
15 ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvetype Rørstørrelse
17389852 Generelt Frugt og Grønt 2 ml
17369832 Alle fødevaretyper 15 ml
17399832 Frugt og Grøntsager med Fedt og Voks 15 ml
17329842 Generelt Frugt og Grønt 15 ml
17399842 Andre fødevarer 15 ml
17329852 Pigmenterede frugter og grøntsager 15 ml
17359852 Alle fødevaretyper 2 ml
17369852 Frugt og Grøntsager med Fedt og Voks 2 ml
17319862 Andre fødevarer 2 ml
17329862 Pigmenterede frugter og grøntsager 2 ml
17349862 Pigmenterede frugter og grøntsager med fedt 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17389852 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S22GFVAOACKIT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeoprydningssæt til at forberede komplekse prøver til LC-MS- eller GC-MS-analyse af rester, toksiner og andre kontaminanter.
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kits til at forberede komplekse prøvematricer såsom frugt og grøntsager til LC-MS- eller GC-MS-analyse af pesticidrester, veterinære lægemiddelrester og toksiner ved hjælp af AOAC 2007.01 Metode. Vores QuEChERS-sæt (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) indeholder færdigpakkede, færdigvejede salte, sorbenter og buffere designet til at strømline din arbejdsgang, give fremragende gendannelser for en lang række analytter, minimere risikoen for fejl, spare tid og penge og levere højkvalitets, reproducerbare resultater.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeoprydningssæt
Disse sæt anvender dispersiv fastfaseekstraktion (dSPE) til at oprense supernatanter opnået under ekstraktion. Oprydningssæt er tilgængelige i forudfyldte 2 mL og 15 mL rørformater til følgende matricer: almindelige frugter og grøntsager, pigmenterede frugter og grøntsager, frugter og grøntsager indeholdende fedt og voks samt alle andre fødevaretyper.
Kemikalier, der anvendes i AOAC 2007.01 Metode
  • Acetonitril: bruges til at udføre enkeltfaseekstraktion på en prøve
  • Vandfrit MgSO4: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget under væske-væske-fordeling; fjerner resterende vand fra prøven under dSPE
  • NaOAc: buffer prøven for at stabilisere pH
  • PSA: primær sekundær amin, brugt til at fjerne polære matrixkomponenter, citron-co-ekstraktiver og frie fedtsyrer fra prøven under dispersiv fastfaseekstraktion
  • C18: fjerner fedtstoffer, steroler og andre ikke-polære interferenser fra prøven
  • GCB: grafitiseret kønrøg, fjerner pigment (anbefales ikke til brug med plane pesticider)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt QUECHERS AOAC Oprydningssæt; 50 mg PSA, 150 mg vandfrit MgSO4 i forudfyldte 2 ml rør; 100/pk.
Type QuECchERS oprydningssæt
Inkluderer Salte i forfyldte rør
Metode QuEChERS prøveforberedelse til AOAC 2007.01 Metode
Saltsammensætning 50 mg PSA, 150 mg vandfrit MgS04
Prøvetype Generelt Frugt og Grønt
Rørstørrelse 2 ml