Få mere at vide
Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeoprydningssæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kits til at forberede komplekse prøvematricer såsom frugt og grøntsager til LC-MS- eller GC-MS-analyse af pesticidrester, veterinære lægemiddelrester og toksiner ved hjælp af AOAC 2007.01 Metode. Vores QuEChERS-sæt (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) indeholder færdigpakkede, færdigvejede salte, sorbenter og buffere designet til at strømline din arbejdsgang, give fremragende gendannelser for en lang række analytter, minimere risikoen for fejl, spare tid og penge og levere højkvalitets, reproducerbare resultater.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodeoprydningssæt
Disse sæt anvender dispersiv fastfaseekstraktion (dSPE) til at oprense supernatanter opnået under ekstraktion. Oprydningssæt er tilgængelige i forudfyldte 2 mL og 15 mL rørformater til følgende matricer: almindelige frugter og grøntsager, pigmenterede frugter og grøntsager, frugter og grøntsager indeholdende fedt og voks samt alle andre fødevaretyper.
Kemikalier, der anvendes i AOAC 2007.01 Metode
- Acetonitril: bruges til at udføre enkeltfaseekstraktion på en prøve
- Vandfrit MgSO4: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget under væske-væske-fordeling; fjerner resterende vand fra prøven under dSPE
- NaOAc: buffer prøven for at stabilisere pH
- PSA: primær sekundær amin, brugt til at fjerne polære matrixkomponenter, citron-co-ekstraktiver og frie fedtsyrer fra prøven under dispersiv fastfaseekstraktion
- C18: fjerner fedtstoffer, steroler og andre ikke-polære interferenser fra prøven
- GCB: grafitiseret kønrøg, fjerner pigment (anbefales ikke til brug med plane pesticider)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | QUECHERS AOAC Oprydningssæt; 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO4 forudfyldt i 2 ml rør; 100/pk. |
| Type | QuECchERS oprydningssæt |
| Inkluderer | Salte i forfyldte rør |
| Metode | QuEChERS prøveforberedelse til AOAC 2007.01 Metode |
| Saltsammensætning | 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgS04 |
| Prøvetype | Pigmenterede frugter og grøntsager |
| Rørstørrelse | 2 mL |