Få mere at vide
Thermo Scientific™ QuEChERS 500 mg silica-sorbent med C18 (endekapslet) i 50 ml centrifugerør
Artikelnummer. 30216247 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30216247 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30216247 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VDQ2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Optimer din prøveoprydning med Thermo Scientific™ QuEChERS Silica Sorbent med C18 (endcapped) i centrifugerør. Disse rør giver effektiv og pålidelig rengøring af QuEChERS-ekstraktioner og sikrer resultater af høj kvalitet.
Thermo Scientific QuEChERS silica sorbent med C18 (endekappet) i centrifugerør er designet til effektiv prøverensning ved QuEChERS-ekstraktioner. Den forudmålte sorbent sikrer ensartet ydeevne, mens den endcapede C18 giver forbedret fastholdelse af ikke-polære forbindelser. Pakket i praktiske centrifugerør strømliner disse sorbenter dit laboratoriearbejdsmiljø.
  • Siliciumsorbent med C18 (endcapped) for effektiv prøverensning
  • Centrifugerør for bekvemt håndtering og behandling
  • Forbedrer tilbageholdelse af upolare forbindelser i QuEChERS-ekstraktioner
  • Forudmålt sorbent sikrer konsistente og pålidelige resultater
  • Effektiviserer laboratoriearbejdsgange og reducerer forberedelsestiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) QuEChERS
Produktlinje Quechers
Sorbent Natriumsulfat
Type QuEChERS Prøveforberedelse
Volumen (metrisk) 50 mL
Metode QuEChERS-prøveforberedelse
Prøvestørrelse 500 mg pr. prøve
Prøvetype Alle