Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Protein og Protein Broad Range (BR) analysesæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17285996
Assay:
Qubit Protein Assay
Qubit Protein Bred Range Assay
Kvantificeringsområde:
0,1 til 20 mg/ml
12.5μ g/ml til 5 mg/ml
Tilstrækkelig til:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100 enheder
Pakke med 500
Artikelnummer. 17285996
Brand: Invitrogen™ A50669
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå følsom påvisning af protein og lav protein-til-protein variation med Qubit Protein- og protein-BR-analysesæt til fluorescensbaserede proteinkvantificeringsassays.
Kvantificer protein hurtigt og præcist med to unikke Qubit protein kvantificeringssæt: den Qubit Protein Assay, som kvantificerer 12,5μ g/ml til 5 mg/ml protein, og den Qubit Protein BR Assay Kit, som kvantificerer 0,1 til 20 mg/ml protein. Begge analyser er kompatible med mange almindelige kontaminanter, reducerende reagenser, salte og nukleinsyrer. Protein BR Assay Kit er også tolerant over for rengøringsmidler.
Qubit Protein Assay Kit
The Qubit Protein Assay Kit er designet specielt til brug med evt Qubit fluorometer. Mens du bruger mellem 1 og 20μ L af prøven, kan denne analyse kvantificere prøver fra 12,5μ g/ml til 5 mg/ml med lav protein-til-protein variation.
De Qubit Protein Assay Kit er meget selektivt for proteiner og er også meget nøjagtigt ved tilstedeværelse af reducerende reagenser, men ikke i tilstedeværelse af store mængder vaskemiddel. Almindelige forurenende stoffer, såsom reducerende reagenser (f.eks. DTT,β -mercaptoethanol), salte, frie nukleotider, aminosyrer, opløsningsmidler og DNA (men ikke detergenter), tolereres godt i assayet. Mindre protokolændringer er nødvendige for andre forurenende stoffer.
Sættet indeholder koncentreret assay-reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede BSA-standarder. Du skal blot fortynde reagenset ved hjælp af den medfølgende buffer, tilsæt din prøve (enhver volumen mellem 1μ L og 20μ L er acceptabelt), og aflæs koncentrationen.
Hvilket produkt skal du vælge til fluorometrisk proteinkvantificering?
• 1 –20 prøver: bruge dette Qubit Protein Assay Kit med Qubit Fluorometer
• 20 2000 –prøver: brug Quant-iT Protein Assay Kit med en mikropladelæser
Qubit Protein BR Assay Kit
Qubit Protein BR Assay Kit giver en hurtig, nem og pålidelig metode til at bestemme proteinkoncentrationen af oprensede proteiner, lysater, serum, plasma eller komplekse proteinblandinger ved hjælp af en Qubit 4 Fluorometer. Dette proteinkit kan levere nøjagtig proteinkvantificering over et bredt område (0,1 –20 mg/ml), hvilket gør det muligt at bruge de fleste prøver rent (ufortyndet) og eliminerer gættearbejdet og fortyndingstrinene, der ledsager traditionelle proteinkvantificeringsmetoder. Analysen er kompatibel med mange almindelige kontaminanter, såsom rengøringsmidler, reducerende reagenser (f.eks. DTT,β -mercaptoethanol), salte og nukleinsyrer.
Nøgletræk ved Qubit Protein BR Assay Kit inkluderer:
Bredt dynamisk område —0,1 til 20 mg/ml, mål prøver uden fortynding
To-punkts standardkurve —eliminerer tidskrævende standardforberedelse
Automatisk koncentrationsbestemmelse modtage —proteinkoncentration øjeblikkeligt; intet behov for offline beregninger
Kompatibel —nøjagtig i nærværelse af reducerende reagenser, detergenter og andre almindelige bufferkomponenter
Qubit Protein BR Assay Kit leveres med to kalibreringsstandarder, Protein BR Assay Buffer og Protein BR Assay Reagent. Du skal –blot tilføje 150 160μ L protein BR-analysebuffer til 10 eller 20μ L af din prøve efterfulgt af 30μ L protein BR-assayreagens. Inkuber i 10 minutter ved stuetemperatur. Indsæt derefter prøven i en Qubit 4 instrument og aflæs koncentrationen.
Noter
• De Qubit Protein Assay Kit kan bruges med Qubit 1,0, Qubit 2.0, Qubit 3, og Qubit 4 fluorometre
• De Qubit Protein BR Assay Kit er et fluorescensbaseret assay, der kun er beregnet til brug med Qubit 4 Fluorometer
• 500μ L tyndvæggede klare PCR-rør (kat.nr. Q32856) er påkrævet, men er ikke inkluderet i proteinanalyse- og BR-analysesættet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grønne funktioner Mindre spild
Assay Qubit Protein Bred Range Assay
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje Qubit
Produkttype Protein BR Assay Kit
Tilstrækkelig til 500 reaktioner
Til brug med (udstyr) Qubit 4-fluorometer
Kvantificeringsområde 0,1 til 20 mg/ml
Mængde 500 analyser
Forsendelsestilstand Våd is