Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Protein og Protein Broad Range (BR) analysesæt
Artikelnummer. 10543343
Skift visning
Assay:
Qubit Protein Assay
Qubit Protein Bred Range Assay
Kvantificeringsområde:
0,1 til 20 mg/ml
12.5μ g/ml til 5 mg/ml
Tilstrækkelig til:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100 enheder
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Assay Kvantificeringsområde Tilstrækkelig til missing translation for 'unitSize'
10543343 Qubit Protein Assay 12.5μ g/ml til 5 mg/ml 100 reaktioner 1 sæt
10788713 Qubit Protein Assay 12.5μ g/ml til 5 mg/ml 500 reaktioner 1 sæt
17215384 Qubit Protein Bred Range Assay 0,1 til 20 mg/ml 100 reaktioner 100 enheder
17285996 Qubit Protein Bred Range Assay 0,1 til 20 mg/ml 500 reaktioner Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 10543343 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' Q33211
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Requires
Qubit 1,0 eller 2,0 fluorometer eller andet fluorometer og μ500 L tyndvæggede PCR-rør
Opnå følsom påvisning af protein og lav protein-til-protein variation med Qubit Protein- og protein-BR-analysesæt til fluorescensbaserede proteinkvantificeringsassays.
Kvantificer protein hurtigt og præcist med to unikke Qubit protein kvantificeringssæt: den Qubit Protein Assay, som kvantificerer 12,5μ g/ml til 5 mg/ml protein, og den Qubit Protein BR Assay Kit, som kvantificerer 0,1 til 20 mg/ml protein. Begge analyser er kompatible med mange almindelige kontaminanter, reducerende reagenser, salte og nukleinsyrer. Protein BR Assay Kit er også tolerant over for rengøringsmidler.
Qubit Protein Assay Kit
The Qubit Protein Assay Kit er designet specielt til brug med evt Qubit fluorometer. Mens du bruger mellem 1 og 20μ L af prøven, kan denne analyse kvantificere prøver fra 12,5μ g/ml til 5 mg/ml med lav protein-til-protein variation.
De Qubit Protein Assay Kit er meget selektivt for proteiner og er også meget nøjagtigt ved tilstedeværelse af reducerende reagenser, men ikke i tilstedeværelse af store mængder vaskemiddel. Almindelige forurenende stoffer, såsom reducerende reagenser (f.eks. DTT,β -mercaptoethanol), salte, frie nukleotider, aminosyrer, opløsningsmidler og DNA (men ikke detergenter), tolereres godt i assayet. Mindre protokolændringer er nødvendige for andre forurenende stoffer.
Sættet indeholder koncentreret assay-reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede BSA-standarder. Du skal blot fortynde reagenset ved hjælp af den medfølgende buffer, tilsæt din prøve (enhver volumen mellem 1μ L og 20μ L er acceptabelt), og aflæs koncentrationen.
Hvilket produkt skal du vælge til fluorometrisk proteinkvantificering?
• 1 –20 prøver: bruge dette Qubit Protein Assay Kit med Qubit Fluorometer
• 20 2000 –prøver: brug Quant-iT Protein Assay Kit med en mikropladelæser
Qubit Protein BR Assay Kit
Qubit Protein BR Assay Kit giver en hurtig, nem og pålidelig metode til at bestemme proteinkoncentrationen af oprensede proteiner, lysater, serum, plasma eller komplekse proteinblandinger ved hjælp af en Qubit 4 Fluorometer. Dette proteinkit kan levere nøjagtig proteinkvantificering over et bredt område (0,1 –20 mg/ml), hvilket gør det muligt at bruge de fleste prøver rent (ufortyndet) og eliminerer gættearbejdet og fortyndingstrinene, der ledsager traditionelle proteinkvantificeringsmetoder. Analysen er kompatibel med mange almindelige kontaminanter, såsom rengøringsmidler, reducerende reagenser (f.eks. DTT,β -mercaptoethanol), salte og nukleinsyrer.
Nøgletræk ved Qubit Protein BR Assay Kit inkluderer:
•Bredt dynamisk område —0,1 til 20 mg/ml, mål prøver uden fortynding
•To-punkts standardkurve —eliminerer tidskrævende standardforberedelse
•Automatisk koncentrationsbestemmelse modtage —proteinkoncentration øjeblikkeligt; intet behov for offline beregninger
•Kompatibel —nøjagtig i nærværelse af reducerende reagenser, detergenter og andre almindelige bufferkomponenter
Qubit Protein BR Assay Kit leveres med to kalibreringsstandarder, Protein BR Assay Buffer og Protein BR Assay Reagent. Du skal –blot tilføje 150 160μ L protein BR-analysebuffer til 10 eller 20μ L af din prøve efterfulgt af 30μ L protein BR-assayreagens. Inkuber i 10 minutter ved stuetemperatur. Indsæt derefter prøven i en Qubit 4 instrument og aflæs koncentrationen.
Noter
• De Qubit Protein Assay Kit kan bruges med Qubit 1,0, Qubit 2.0, Qubit 3, og Qubit 4 fluorometre
• De Qubit Protein BR Assay Kit er et fluorescensbaseret assay, der kun er beregnet til brug med Qubit 4 Fluorometer
• 500μ L tyndvæggede klare PCR-rør (kat.nr. Q32856) er påkrævet, men er ikke inkluderet i proteinanalyse- og BR-analysesættet
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Assay Qubit Protein Assay
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje Qubit
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Tilstrækkelig til 100 reaktioner
Til brug med (udstyr) Qubit Fluorometer, mikropladelæser
Kvantificeringsområde 12.5μ g/ml til 5 mg/ml
Mængde 100 analyser