Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ microRNA-analysesæt
Artikelnummer. p-7076197
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100 assays
Artikelnummer. 15241038
Brand: Invitrogen™ Q32880
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Opnå nøjagtig miRNA-kvantificering, selv i nærvær af rRNA, stort mRNA eller kontaminanter, med Qubit microRNA Assay Kit, som tilbyder 100 og 500 analyseformater.
Opnå nøjagtig og præcis kvantificering af lille RNA (∼ 20 nukleotider eller basepar) med Qubit miRNA (microRNA) analysesæt. Disse miRNA kvantificeringssæt muliggør hurtig påvisning af alle typer små RNA, inklusive mikroRNA og siRNA, og både enkeltstrenget og dobbeltstrenget RNA. Assayet er meget selektivt for småt RNA over rRNA eller stort mRNA og kan tolerere kontaminanter såsom salte, opløsningsmidler eller detergenter.
De Qubit miRNA Assay Kit, når det bruges sammen med Qubit Fluorometer, giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af mikroRNA-prøver. Dette assay er meget selektivt for miRNA over rRNA eller stort mRNA (> 1000 bp). Afhængigt af prøvevolumen er assay-kittet designet til at være nøjagtigt for initiale miRNA-prøvekoncentrationer på 0,025 til 150 ng/μ L, hvilket giver et detektionsområde på 0,5 150 −ng.
De Qubit microRNA Assay Kit indeholder koncentreret assay reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede miRNA standarder. Du skal blot fortynde reagenset ved hjælp af den medfølgende buffer, tilsæt din prøve (enhver volumen mellem 1μ L og 20μ L er acceptabelt), og aflæs koncentrationen ved hjælp af Qubit Fluorometer.
Noter
• Bruges med tyndvæggede, klare 0,5 ml PCR-rør (kat.nr. Q32856) til Qubit 4 fluorometer og 8 x 200-μ L rørstrimler (kat. nr. Q33252) til Qubit Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Qubit fluorometer
Til brug med (applikation) mikroRNA kvantificering
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje Qubit
Produkttype microRNA assay kit
Mængde 100 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitation/Emission 498/518