Få mere at vide
Thermo Scientific™ Qubit™ Fødevarebeskyttelse Startpakke
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Hurtigt og præcist kvantificere ekstraheret DNA ved hjælp af det meget følsomme Thermo Scientific™ Qubit™ De Qubit Food Protection Starter Pack er til brug med Thermo Scientific™ NGS Arbejdsgang for madægthed.
De Thermo Scientific NGS Food Authenticity Workflow tillader identifikation af kød-, plante- eller fiskearter, der findes i selv de mest udfordrende prøvetyper, hvilket beskytter din virksomhed mod fødevaresvindel.
De Qubit Food Protection Starter Pack indeholder alt hvad du behøver til —500 testreaktioner Qubit 4 fluorometer, Qubit Analyserør og Qubit dsDNA BR Assay Kit.
- Identifikation af de arter, der er til stede i fødevare- og foderprøver, er et kritisk trin for bevis for ægthed, verifikation af oprindelse, sporbarhed af råvarer og kvalitetskontrol af håndterings- og rengøringsprocesser i fødevareproduktionslinjer.
- De Qubit Food Protection Starter Pack er designet til hurtigt og specifikt at måle DNA-mængden. De Qubit Fluorometer og Qubit dsDNA BR Assay Kit arbejder sammen for nøjagtigt at kvantificere dobbeltstrenget DNA (dsDNA) ekstraheret fra prøven og tillade fortynding af DNA'et til det nødvendige volumen til testning.
- Hurtig og meget nøjagtig DNA på mindre end tre sekunder pr. prøve
- Butikker er resultatet af op til 1000 prøver
- Nem workflow-navigation takket være en stor 5,7-tommer, avanceret farveberøringsskærm
- Det grafiske display viser, hvornår prøver er inden for det udvidede område eller uden for området, mens den indbyggede reagensberegner hurtigt genererer Qubit instruktioner til forberedelse af arbejdsopløsning
- Sparer bænkplads: det omhyggeligt udformede Qubit 4 Fluorometer optager kun en lille mængde bænkplads.
- eksporterer data til en USB drev eller direkte til din computer via en USB kabel
- Giver dig mulighed for at personliggøre din Qubit fluorometer med de analyser, du kører mest, tilføj nye analyser, eller lav endda dine egne analyser med MyQubit software og webværktøj
- Giver dig mulighed for at vælge dit sprog, herunder engelsk, fransk, spansk, italiensk, tysk, forenklet kinesisk og japansk
- Enkeltprøvemålinger Dette brugervenlige fluorometer er kombineret med hurtig og enkel analyseprocedure ved hjælp af et simpelt mix og aflæs format. Beregninger og indstillinger udføres automatisk af instrumentet.
- En Qubit 4 Fluorometer
- Qubit Analyserør (sæt med 500)
- Qubit dsDNA BR Assay Kit, 500 assays
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Qubit Fødevarebeskyttelse Startpakke |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Produkttype | Fødevarebeskyttelse Startpakke |
| Mængde | 1 sæt |