Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Fluorometer USB Flash-drev
Artikelnummer. 15843764
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15843764 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15843764 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q46009
Forventet forsendelse: 18-12-2026
De Qubit Fluorometer USB Flash Drive er designet til overførsel af data fra Qubit Fluorometer.
De Qubit Fluorometer USB Flash Drive er designet til overførsel af data fra Qubit Fluorometer. Kun den Qubit 2.0, 3 og 4 fluorometre har en tilgængelig USB havn. Data eksporteret fra Qubit Fluorometer gemmes i CSV-format og kan åbnes af programmer som f.eks Microsoft Excel .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Qubit
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Type USB Flash-drev
Mængde 1 stk.
Til brug med (udstyr) Qubit fluorometer