Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Fluorometer international strømforsyning
Artikelnummer. 15940493
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15940493 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15940493 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A36204
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
De Qubit Fluorometer International Power Supply er designet til brug med enten Qubit 3 eller Qubit 4 Fluorometer.
De Qubit Fluorometer International Power Supply er designet til brug med enten Qubit 3 eller Qubit 4 Fluorometer. Denne strømforsyning bør ikke bruges sammen med den originale eller Qubit 2,0 fluorometer. Produktet inkluderer en strømledning og fire udskiftelige adaptere og gør det muligt Qubit skal tilsluttes stikkontakter rundt om i verden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Qubit
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Type Strømforsyning
Mængde 1 stk.
Til brug med (udstyr) Qubit 3 fluorometer, Qubit 4 Fluorometer