Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Flex Verification Assay Kit
Artikelnummer. 16458283
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Qubit Flex-fluorometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
16458283 Qubit Flex-fluorometer Hver
1 options
Artikelnummer. 16458283 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 DKK
    706.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En hurtig, brugervenlig, reagensbaseret analyse til at teste ydeevnen af Qubit™ Flex fluorometer.
  • Hurtig
  • Nem at bruge
  • Reagensbaseret assay
  • Tester ydeevnen af Qubit™ Flex fluorometer
  • Består af tre komponenter: En blank reagensopløsning, et grønt fluorescerende reagens og et langt rødt fluorescerende reagens
  • Det grønne fluorescerende reagens er designet til at teste blå excitation (470 nm LED; 430 til 495 nm excitationsfilter) og grøn fluorescensdetektion (510 til 580 nm emissionsfilter)
  • Det langt røde fluorescerende reagens er designet til at teste rød excitation (635 nm LED; 600 til 645 nm excitationsfilter) og fjernrød fluorescensdetektion (665 til 720 nm emissionsfilter)
  • Kan kun bruges sammen med Qubit™ Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Qubit Flex-fluorometer
Til brug med (applikation) Verifikation af Qubit Flex fluorometer