Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Flex Fluorometers and Starter Kits
Artikelnummer. 16488283
Type:
Fluorometer
NGS-startsæt
Quantitation-startsæt
garanti:
Standardgaranti
Artikelnummer. 16488283
Brand: Invitrogen™ Q45893
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Experience accurate, specific, and sensitive quantification of DNA, RNA, microRNA, protein, and endotoxin with the Qubit Flex Fluorometer. Measure up to eight samples simultaneously using Qubit assay kits for reproducible results in seconds.
The Qubit Flex Fluorometer is designed for highly accurate and sensitive quantification of DNA, RNA, microRNA, protein, and endotoxin. This benchtop fluorometer offers the flexibility to directly measure the fluorescence of up to eight samples simultaneously, which reduces assay variability. Paired with Qubit reagents, the Qubit Flex Fluorometer is part of an optimized workflow generating highly accurate and reproducible results. The fluorometer has a large screen and intuitive user interface, making it easy to select and run your desired assay with results displayed in just a few seconds.
Qubit Flex-fluorometer er et fluorometer til bordbrug, der er designet til meget nøjagtig kvantificering af DNA, RNA, mikroRNA, protein og endotoksin. Med Qubit Flex-fluorometer har du mulighed for at måle fluorescens direkte på op til otte prøver samtidig, hvilket reducerer assayvariationen. Sammen med Qubit-reagenser er Qubit Flex-fluorometer en del af en optimeret arbejdsgang, der giver meget nøjagtige og reproducerbare resultater.
Qubit Flex kvantificeringsstartsæt (kat.nr. Q45894) inkluderer:
  • Qubit Flex-fluorometer (kat. nr. Q33326)
  • Qubit Flex-assaystrimler til reagensglas, 125 strimler (kat. nr. Q33252)
  • Qubit 1X dsDNA HS-assaysæt, 100 assays (kat. nr. Q33230)
  • Qubit RNA HS-assaysæt, 100 assays (kat.nr. Q32852)
  • Qubit RNA BR-assaysæt, 100 assays (kat. nr. Q10210)
  • Qubit Protein-assaysæt, 100 assays (kat. nr. Q33211)
  • Qubit Flex systemverifikationsassaysæt (kat. nr. Q33254)
  • Qubit Flex-reservoirer, 100 reservoirer (kat. nr. Q33253)
  • WiFi-dongle (kat. nr. A26774)
  • Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience —indeholder interaktive visuelle demonstrationer af, hvordan du installerer, betjener og vedligeholder dit instrument
  • Tre års udvidet garanti—hvis dit instrument trænger til reparation, sender vi dig et abrikscertificeret renoveret erstatningssæt
Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) startsæt (kat.nr. Q45893) inkluderer:
  • Qubit Flex-fluorometer (kat. nr. Q33326)
  • Qubit Flex-assaysørstrimler, 125 strimler (kat. nr. Q33252)
  • Qubit 1X dsDNA HS-asaysæt, 500 assays (kat. nr. Q33231)
  • Qubit Flex Assay-reservoirer, 100 reservoirer (kat. nr. Q33253)
  • WiFi-dongle (kat. nr. A26774)
  • Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—inkluderer interaktive visuelle demonstrationer af, hvordan du installerer, betjener og vedligeholder dit instrument
  • —Tre års udvidet garanti hvis dit instrument skal repareres, sender vi dig et fabrikscertificeret renoveret erstatningssæt
Qubit Flex Endotoxin Detection-startsæt (kat.nr. Q32894) inkluderer:
  • Qubit Flex-fluorometer (kat. nr. Q33327)
  • Qubit Flex pyrogenfri assaystrimler til reagensglas, 120 strimler (kat.nr. Q32893)
  • Qubit Endotoxin Detection-assaysæt, 80 assays (kat. nr. Q32891)
  • Qubit Flex systemverifikationsassaysæt (kat. nr. Q33254)
  • WiFi-dongle (kat. nr. A26774)
  • Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience —inkluderer interaktive visuelle demonstrationer af, hvordan du installerer, betjener og vedligeholder dit instrument
  • Tre års udvidet garanti —hvis dit instrument skal repareres, sender vi dig en fabrikscertificeret renoveret erstatning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Qubit Flex Fluorometers include:
•Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327)
•WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
•Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
Qubit Flex Quantitation Starter Kits include:
•Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327)
•Qubit Flex Assay Tube Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252)
•Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33230)
•Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33265)
•Qubit RNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q32852)
•Qubit RNA BR Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q10210)
•Qubit Protein Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33211)
•Qubit Flex System Verification Assay Kit (Cat. No. Q33254)
•Qubit Flex Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253)
•WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
•Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) Starter Kit includes:
•Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327)
•Qubit Flex Assay Tubes Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252)
•Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 assays (Cat. No. Q33231)
•Qubit Flex Assay Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253)
•WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
•Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
Prøvevolumen 1 til 20μ l
Inkluderer Qubit™ Flex-fluorometer, Qubit™ Flex-strømkabel, Wi-Fi Dongle, Qubit™ 1X dsDNA HS-assaysæt, Qubit™ Flex-assaystrimler til reagensglas
Excitationsbølgelængde 460 til 480 nm (blå LED), 620 til 640 nm (rød LED)
Produktlinje Qubit
Type NGS-startsæt
Til brug med (applikation) DNA-kvantificering, RNA-kvantificering, mikroRNA-kvantificering, proteinkvantificering
Mængde 1 sæt
garanti Standardgaranti