Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Flex sikkerhedssoftware
Artikelnummer. 17837112
Skift visning
Mængde:
1 licens
Artikelnummer. Mængde
17837112 1 licens
1 options
Artikelnummer. 17837112 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q31994
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Qubit Flex SAE-software til 21 CFR Part 11-support er designet til brug med Qubit Flex fluorometer. Softwaren tilbyder funktioner til sikkerhed, revision og elektronisk signatur (SAE).
  • Qubit Flex SAE Software til 21 CFR Part 11 support er designet til brug med Flex Fluorometeret Qubit
  • Softwaren tilbyder funktioner til sikkerhed, revision og elektronisk signatur (SAE)
  • 21 CFR Part 11-overholdelse består af både proceduremæssige og tekniske krav
  • Proceduremæssige krav er de standard driftsprocedurer, som slutbrugeren indfører, og tekniske krav er de funktionelle karakteristika ved den anvendte compliance-styringssoftware
  • Når disse krav tilsammen er opfyldt, gør de det muligt for institutioner at opfylde 21 CFR del 11 retningslinjer for sporbarhed af elektroniske registre
Sikkerhed
  • Autentificering af brugerloginoplysninger
  • Mulighed for at sætte adgangskoderetningslinjer og udløbsdatoer
  • Krav om adgang til låsning og genautentificering efter en periode med inaktivitet
  • Systemlåsning ved uautoriserede forsøg på at få adgang til software
  • Administratorens evne til at definere brugerroller og tilladelser
  • Verifikation af hver brugers tilladelser til at udføre foruddefinerede aktiviteter
  • Identifikation af datamanipulation
Revision
  • Generering af audit trail-log
  • Sporing af ændringer og forpligtede handlinger til brugerroller, kontostyring og systemindstillinger
  • Administratorens evne til at bestemme handlinger, der krævede en input-årsag til ændring
  • Revisionsspor præsenteret i læsbare og filtrerbare formater
Elektronisk signatur
  • Administrator fastlægger e-signaturkrav
  • Mulighed for at gennemgå journaler og underskrive elektronisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Software
Mængde 1 licens
Til brug med (udstyr) Qubit Flex-fluorometer