Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Flex Fluorometer with Security Software for 21 CFR Part 11 Support and 3-year Warranty
Artikelnummer. 17827712
garanti:
Standard Warranty
Artikelnummer. 17827712
Brand: Invitrogen™ Q45895
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Experience accurate, specific, and sensitive quantification of DNA, RNA, microRNA, protein, and endotoxin along with 21 CFR Part 11 support.
Qubit Flex Fluorometer with Security Software contents
  • Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327)
  • Qubit Flex SAE License (Cat. No. Q31994)
  • WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
  • Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
  • De Qubit Flex Fluorometer er et bordinstrument designet til meget nøjagtig kvantificering af DNA, RNA, mikroRNA og protein
  • Med Qubit Flex Fluorometer- brugere har fleksibiliteten til direkte at måle koncentrationen af op til otte prøver samtidigt
  • Parret med Qubit reagenser, den Qubit Flex Fluorometer er en del af en optimeret arbejdsgang, der genererer meget nøjagtige og reproducerbare resultater
  • Fluorometeret har en stor skærm og intuitiv brugergrænseflade, hvilket gør det nemt at vælge og køre den ønskede analyse med resultater vist på få sekunder
Funktioner af Qubit Flex Fluorometer inkluderer:
  • Forbedret —gennemløb måler flere prøver og kvantificer DNA, RNA og protein op til 50 % hurtigere end enkeltprøvelæsere
  • Fleksibilitet —måler op til otte prøver samtidigt
  • Komplet optimeret system —fungerer problemfrit med Qubit reagenser til at generere pålidelige, følsomme og specifikke resultater
  • Nøjagtig kvantificering —høje niveauer af nøjagtighed ved hjælp –af 1 20μ L prøve, selv med meget fortyndede prøver
  • Indbyggede lommeregnere —genererer hurtigt Qubit instruktioner til forberedelse af arbejdsopløsning og bestemmer molariteten af dine prøver
  • Let at —bruge en stor 8-tommer, state-of-the-art farveberøringsskærm og intuitiv brugergrænseflade resulterer i nem workflownavigation
  • Dataeksportfleksibilitetsdata overføres —nemt ved hjælp af den medfølgende WiFi-dongle, en USB drev eller direkte til din computer
  • Flere tilgængelige —sprog inkluderer engelsk, fransk, spansk, italiensk, tysk, forenklet kinesisk og japansk
  • Verifikationstest —et forudindlæst program er inkluderet for at verificere instrumentets ydeevne
  • Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience —inkluderer interaktive visuelle demonstrationer af, hvordan du installerer, betjener og vedligeholder dit instrument
  • Tre års udvidet —garanti, hvis dit instrument skal repareres, sender vi dig en fabrikscertificeret renoveret erstatning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Op til 8 prøver
Excitationsbølgelængde 460 til 480 nm (blå LED), 620 til 640 nm (rød LED)
Til brug med (udstyr) Qubit Flex-fluorometer
Produktlinje Qubit
Type Bænk fluorometer
Software SAE-software til 21 CFR Part 11 Support
Mængde 1 pakke
garanti Standard Warranty