Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Flex-analyserør
Artikelnummer. 16438283
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Qubit Flex-fluorometer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16438283 Qubit Flex-fluorometer
1 options
Artikelnummer. 16438283 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33252
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Strip med otte rør designet til Qubit™ Flex.
  • Kapacitet: 200μ L
  • Tyndvægget
  • Polypropylen rør
  • Til brug med Qubit™ Flex fluorometer
  • Antal: 125 rørstrimler
  • Strimler af otte rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 200μ L
Inkluderer 125 rørstrimler
Til brug med (udstyr) Qubit Flex-fluorometer
Til brug med (applikation) DNA-, RNA- eller proteinkvantificering