Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Endotoksin Detection Assay Kit
Artikelnummer. 17845247
Skift visning
Mængde:
80 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17845247 80 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17845247 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q32891
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
De Invitrogen Qubit Endotoxin Detection Assay Kit er et følsomt og letanvendeligt fluorescerende endepunktsassay til brug på Qubit Flex Fluorometer, der bruger amebocytlysater til at kvantificere endotoksin i protein-, peptid-, antistof- eller nukleinsyreprøver.
De Invitrogen Qubit Endotoxin Detection Assay Kit er et følsomt og letanvendeligt fluorescerende endepunktsassay til brug på Qubit Flex Fluorometer, der bruger amebocytlysater til at kvantificere endotoksin i protein-, peptid-, antistof- eller nukleinsyreprøver. Amebocytlysater bruges i vid udstrækning som et simpelt og følsomt assay til påvisning af endotoksin lipopolysaccharid (LPS), membrankomponenten af gram-negative bakterier.
Funktioner af Qubit Endotoksin Detection Assay Kit inkluderer:
•Meget følsom med et bredt område —detekterer så lidt som 0,01 EU/mL til 10,0 EU/mL
•Specifik —ingen interferens fraß -glucaner og velegnet til en bred vifte af prøver, herunder protein, vaccine, plasmid, DNA og RNA
•Nem at bruge, —når den er parret med Qubit Flex Fluorometer, beregninger udføres automatisk, hvilket reducerer risikoen for fejl
Endotoksinniveauer i prøverne bestemmes nøjagtigt ved hjælp af den inkluderede endotoksinstandard med kendt koncentration, der er afledt af E. coli-stamme O111: B4. Det er vigtigt at bestemme endotoksinniveauer for at vurdere effektiviteten af metoder til fjernelse af endotoksin og forhindre endotoksisk shock, inflammation og/eller sepsis i vævskulturceller og dyr, der er injiceret med endotoksin-kontaminerede proteiner.
Når endotoksin støder på amebocytlysatet, resulterer en række enzymatiske reaktioner i aktiveringen af faktor C, faktor B og pro-koaguleringsenzym. Det aktiverede enzym katalyserer en spaltningshændelse i substratet for at producere et stærkt fluorescerende signal. Efter standsning af reaktionen måles det resulterende signal på Qubit Flex fluorometer. Korrelationen mellem fluorescerende signal er proportional med endotoksinkoncentrationen i prøven.
Noter
• Designet til brug med Qubit Flex Fluorometer (Kat. Nr. Q33327) og ikke i øjeblikket til brug på Qubit 4 fluorometre
• Optimeret til brug med Qubit Flex pyrogenfri analyserørstrips (kat.nr. Q32893)
• Brug Qubit Flex System Verification Assay Kit (Kat. Nr. Q33254) før første analysekørsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detekterbare analytter Endotoksin
Detektionsmetode Fluorescens
Format Sæt
Prøvetype Protein, antistof, plasmid, DNA, RNA
Til brug med (udstyr) Qubit Flex-fluorometer
Antal reaktioner 80 reaktioner
Mængde 80 reaktioner