Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ Assay reservoirer
Artikelnummer. 16448283
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Qubit Flex-fluorometer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16448283 Qubit Flex-fluorometer
1 options
Artikelnummer. 16448283 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33253
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Reservoirer, der letter den gentagne multi-kanal af Qubit™ Reagenser.
  • Letter den gentagne multi-kanal pipettering af Qubit™ reagenser ind i Qubit™ Flex Assay Tube Strips
  • Til brug med Qubit™ Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Qubit Flex-fluorometer
Til brug med (applikation) DNA-, RNA- eller proteinkvantificering